Learn More
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476967
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476967 5000 g 5000 Gramm
11466967 250 g 250 Gramm
11456967 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11476967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14376.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenol wird als Vorstufe bei der Herstellung von Phenetidin, Phenacetin und pH-Indikatoren verwendet. Seine Carboxylatesterderivate sind als aktive Komponenten am Aufbau von funktionellen Amidgruppen an der Peptidsynthese beteiligt. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Paracetamol und N-Acetyl-p-aminophenol-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkohol, Chloroform, Ether. Frei löslich in Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-02-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007331
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Dichte 1.48
Siedepunkt 279°C (decomposition)
Flammpunkt 169°C (336°F)
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1663
Beilstein 1281877
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6621
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%