Learn More
4-Nitrophenol-Natriumsalz-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30138763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138763 2.5 g 2.50 Gramm
30011525 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5044482.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66924-59-2
Summenformel C6H4NNaO3 . 2(H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 161.09
Synonym Sodium p-Nitrophenolate Dihydrate, 4-Nitro-phenol Sodium Salt Dihydrate
IUPAC-Name Natrium; 4-Nitrophenolat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol Sodium Salt Dihydrate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO3.Na.2H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;;/h1-4,8H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formelmasse 197.03