Learn More
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Molekulargewicht | 285,252 |
Menge | 1 g |
Verpackung | Kunststoffflasche |
CAS | 10231-84-2 |
Synonym | 4-Nitrophenyl a-l-fucopyranosid |
Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
Form | Pulver |
Produkttyp | 4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranosid |