Learn More
4-Nitrophenyl-Natrium-Orthophosphat, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-Nitrophenyl Disodium Orthophosphate, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 25g, CAS: 333338-18-4, White, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Formula: C6H4NNa2O6P, Molecular Weight: 263.052, Packaging: Plastic powder jar
Spezifikation
Schmelzpunkt | 300°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 371.13g/mol |
Güte | Rein |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |