missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrophenyl-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3770835
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
17763-80-3
C7H4F3NO5S
271.17
MFCD00192354
NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
549870
4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
17763-80-3
C7H4F3NO5S
271.17
MFCD00192354
NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
549870
4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.0°C to 55.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'