Learn More
4-Nitrophthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10647221 100 g Glasflasche 100 Gramm
10617571 25 g Glasflasche 25 Gramm
11975051 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 416121000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-27-5
Summenformel C8H5NO6
Molekulargewicht (g/mol) 211.13
InChI-Schlüssel SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
PubChem CID 69121
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophthalic acid
Schmelzpunkt 165.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 09,828
Formelmasse 211.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver