Learn More
4-Nitropyren, TRC
Artikelnummer. 30421954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421954 100 mg
30412553 250 mg
30418599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN900850100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57835-92-4
Summenformel C16 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Synonym Pyrene, 4-nitro-, 4-Nitropyrene
IUPAC-Name 4-Nitropyren
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitropyrene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
Formelmasse 247.0633