Learn More
4-Nitrothioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489866 5 g 5 Gramm
11499866 25 g 25 Gramm
11409876 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20339.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 701-57-5 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-57-5
Summenformel C7H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 169.198
MDL-Nummer MFCD00010868
InChI-Schlüssel NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrothioanisole, 1-methylthio-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfide, 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methylthio-4-nitro, methyl 4-nitrophenyl sulphide, 1-methylsulfanyl-4-nitro-benzene, pubchem10631, 4-methylthio nitrobenzene
PubChem CID 96109
IUPAC-Name 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrothioanisole
Schmelzpunkt 66°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 1817928
Formelmasse 169.2
Reinheit (%) 98%