Learn More
4-Nitrothiophenol, Tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465488 25 g 25 Gramm
15455488 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59240.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1849-36-1 | C6H5NO2S | 155.171 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser und Chloroform.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 4 °C. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1849-36-1
Summenformel C6H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 155.171
MDL-Nummer MFCD00007343
InChI-Schlüssel AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrothiophenol, 4-nitrobenzenethiol, p-nitrothiophenol, benzenethiol, 4-nitro, p-nitrophenyl mercaptan, p-nitrobenzenethiol, benzenethiol, p-nitro, 4-nitrobenzene-1-thiol, 4-nitrothiophenolate, 4-nitro-benzenethiol
PubChem CID 15809
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrothiophenol
Schmelzpunkt 72°C to 77°C
Menge 25 g
Beilstein 606924
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water and chloroform.
Formelmasse 155.17
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.