missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-175077 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10479050

Marke: Thermo Scientific Acros 129050050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 99-99-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 99-99-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007366
InChI-Schlüssel ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
PubChem CID 7473
ChEBI CHEBI:35227
IUPAC-Name 1-Methyl-4-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Nitrotoluene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 51.0°C to 54.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 238.0°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4NO2
Menge 5 g
Beilstein 05, 323
Merck Index 15, 6737
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, benzene, chloroform and, acetone
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt