Learn More
4-Nonyl Phenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nonylphenol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3 |
| Formelmasse | 220.1827 |
| Reinheit (%) | >95% |