Learn More
4-Nonylphenol, TRC
Artikelnummer. 30481664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30481664 100 mg
30467254 1 g
30479095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN650430100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-40-5
Summenformel C15 H24 O
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
Synonym Phenol, 4-nonyl-, Phenol, p-nonyl- (6CI,8CI), 4-Nonylphenol, 4-n-Nonyl phenol, p-NP, p-Nonylphenol, p-n-Nonylphenol, 4-n-Nonylphenol, 4-Nonylphenol
IUPAC-Name 4-Nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nonylphenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
Formelmasse 220.1827
Reinheit (%) >95%