Learn More
4-O-Benzyl-3,6-di-O-tert-Butyldimethylsilyl-D-Glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-O-Benzyl-3,6-di-O-tert-butyldimethylsilyl-D-glucal |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 464.79 |
| Reinheit (%) | 97% |