Learn More
4-Oxo-4-(1-pyrenyl)buttersäure, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15254764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15254764 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15254764 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid
CAS 7499-60-7
Schmelzpunkt 182.0°C to 184.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H14O3
MDL-Nummer MFCD00010369
Menge 5 g
Synonym 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, .gamma.-oxo, gamma-oxopyrene-1-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-ylbutyric acid, 1-pyrenebutyric acid, .gamma.-oxo, 4-oxo-4-pyrenylbutanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid,, a-oxo, 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyricacid, pubchem23448
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel AAJQTWWVKREOQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
IUPAC-Name 4-oxo-4-(pyren-1-yl)butanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 302.33
PubChem CID 82011
Formelmasse 302.32
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Oxo-4(1-pyrenyl)butyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.