Learn More
4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid |
| CAS | 4619-20-9 |
| Summenformel | C11H12O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00020541 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | O=C(O)CCC(C1=CC=C(C)C=C1)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.21 |
| Reinheit (%) | 98% |