Learn More
4-(Pentafluorthio)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487517 5 g 5 Gramm
15477517 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35414.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 832-32-6
Summenformel C7H5F5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 248.17
MDL-Nummer MFCD03788718
InChI-Schlüssel KNXWKVQRYPQFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorosulfanyl benzoic acid, 4-pentafluorothio benzoic acid, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 4-pentafluorosulfanylbenzoic acid, 4-pentafluorosulphanylbenzoic acid, 4-pentafluorosulphanyl-benzoic acid, 4-carboxyphenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluorosulphanyl benzoic acid, 4-pentafluorothio vi benzoic acid
PubChem CID 2779210
IUPAC-Name 4-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pentafluorothio)benzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 248.17
Reinheit (%) 97%