Learn More
4-Pentenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15415335
161.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei Kreuzcoupilly-Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln, Wärme, Säuren und Wate fernhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Pentenylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-04-5
Dichte 0.954
Summenformel C5H9BrZn
Strukturformel H2C=CH(CH2)3ZnBr
MDL-Nummer MFCD01311404
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 4-pentenylzinc bromide solution, 4-pentenylzinc bromide, zinc, bromo-4-pentenyl, bromozinc 1+ ,pent-1-ene, bromo pent-4-en-1-yl zinc, pent-4-enylzinc bromide, 0.50 m in thf, 4-pentenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-pentenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-pentenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel FYTRJJFTGJERAH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCC=C.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Pent-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 214.411
PubChem CID 4418416
Formelmasse 214.41