Learn More
4-Pentylphenol, TRC
Artikelnummer. 30132717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132717 10 g 10 Gramm
30132609 5 g 5 Gramm
30007652 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28387510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14938-35-3
Summenformel C11 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 164.24
Synonym Phenol, p-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Pentylphenol, 4-Amylphenol, 4-n-Amylphenol, 4-n-Pentylphenol, Amyl p-hydroxybenzene, p-Amylphenol, p-Hydroxy-n-pentylbenzene, p-Pentylphenol
IUPAC-Name 4-Pentylphenol
SMILES CCCCCc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Amylphenol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
Formelmasse 164.1201