Learn More
4-Pentynosäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Pentynoic acid is widely utilized as a building block for the synthesis of eight sequence-defined model oligomers. Due to its triple bond at terminal carbon, it is employed as an intermediate to produce biologically active compounds. It is used as a hypoglycemic agent, which increases liver tyrosine aminotransferase and plasma corticosterone while decreasing blood sugar in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pentensäure ist ein weit verbreiteter Baustein für die Synthese von acht sequenzdefinierten Modelloligomeren. Wird aufgrund der dreifachen Bindung am Kohlenstoff-Terminus wird als Zwischenprodukt zur Herstellung biologisch aktiver Verbindungen eingesetzt. Wird als hypoglykämisches Mittel verwendet, das die Leber-Tyrosin-Aminotransferase und das Plasma-Corticosteron erhöht und gleichzeitig den Blutzucker bei Ratten verringert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln mit niedriger Polarität. Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
4-Pentensäure ist ein weit verbreiteter Baustein für die Synthese von acht sequenzdefinierten Modelloligomeren. Wird aufgrund der dreifachen Bindung am Kohlenstoff-Terminus wird als Zwischenprodukt zur Herstellung biologisch aktiver Verbindungen eingesetzt. Wird als hypoglykämisches Mittel verwendet, das die Leber-Tyrosin-Aminotransferase und das Plasma-Corticosteron erhöht und gleichzeitig den Blutzucker bei Ratten verringert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln mit niedriger Polarität. Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Pentynoic acid |
Schmelzpunkt | 51°C to 58°C |
Siedepunkt | 109°C to 110°C (30 mmHg) |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Summenformel | C14H13NO2 |
Strukturformel | HC≡C(CH2)2CO2H |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1742047 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive; Hygroscopic |