Learn More
4'-Phenoxyacetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413057 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15413057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12392.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4 '-Phenoxyacetophenone
CAS 5031-78-7
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 325°C
Flammpunkt >110°C
Summenformel C14H12O2
MDL-Nummer MFCD00008744
Menge 5 g
Beilstein 2049295
Synonym 4 '-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one
InChI-Schlüssel DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-Name 1-(4-Phenoxyphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥98%