Learn More
4-Phenoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438706 500 g 500 Gramm
11418706 25 g 25 Gramm
11428706 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16048.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-59-3
Summenformel C12H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 185.226
MDL-Nummer MFCD00007862
InChI-Schlüssel WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
IUPAC-Name 4-Phenoxyanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxyaniline
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Siedepunkt 140°C (2 mmHg)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 777708
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 97%