Learn More
4-Phenoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31422662
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31422662 5 g
31421640 10 g
31416906 100 g
31415913 25 g
31415002 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31422662 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD145385g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Summenformel C13H10O2
MDL-Nummer MFCD00003383
Menge 5 g
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Reinheit (%) 97%