Learn More
4-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456036 1 g 1 Gramm
11466036 5 g -
11476036 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22329.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
4-Phenoxybenzaldehyde was used in the synthesis of spirodiketopiperazine derivatives, benzoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenoxy-benzaldehyd wurde bei der Synthese von Spiro-diketopiperazinderivaten und Benzoxazolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-36-7
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00003383
InChI-Schlüssel QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
IUPAC-Name 4-Phenoxybenzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 24°C to 25°C
Dichte 1.132
Siedepunkt 184°C to 186°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.611
Menge 1 g
Beilstein 1947841
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%