Learn More
4-Phenoxybenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398606 5 g 5 Gramm
11388606 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17664.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1623-92-3 | C12H9ClO3S | 268.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1623-92-3
Summenformel C12H9ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 268.71
MDL-Nummer MFCD00625748
InChI-Schlüssel QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2794756
IUPAC-Name 4-phenoxybenzolsulfonychlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Siedepunkt 180°C (5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Beilstein 2852659
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 268.72
Reinheit (%) 97%