Learn More
4-Phenoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479126 25 g 25 Gramm
11469126 5 g 5 Gramm
11489126 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17998.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2215-77-2 | Molecular Formula: C13H10O3 | Molecular Weight: 214.22 g/mol
4-Phenoxybenzoesäure kann die DNA-Bindung des humanen Papillomvirus (HPV) E2-Proteins blockieren. Es wird als Zwischenprodukt von Sitafloxacin eingesetzt, einem Fluorchinolon-Antibiotikum, das bei der Behandlung von Buruli Ulkus vielversprechend ist.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
4-Phenoxybenzoesäure kann die DNA-Bindung des humanen Papillomarvirus (HPV) E2-Proteins blockieren. Es wird als Zwischenprodukt von Sitafloxacin eingesetzt, einem Fluorchinolon-Antibiotikum, das bei der Behandlung von Buruli Ulkus vielversprechend ist.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in heißem Methanol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2215-77-2
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002539
InChI-Schlüssel RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
PubChem CID 75182
ChEBI CHEBI:72632
IUPAC-Name 4-Phenoxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Menge 25 g
Beilstein 2212463
Löslichkeitsinformationen Very faint turbidity in hot methanol.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%
RUO– Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.