Learn More
4-Phenoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10769225 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10516863 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10338063 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10769225 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC53702DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1623-95-6
Summenformel C13H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 232.663
InChI-Schlüssel AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
IUPAC-Name 4-Phenoxybenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzoyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Formelmasse 232.67
Reinheit (%) 97%