Learn More
4-Phenoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465937 1 g 1 Gramm
15485937 250 mg 250 Milligramm
15475937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33138.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2215-78-3 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2215-78-3
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD01463970
InChI-Schlüssel FEOMFFKZOZMBKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 826195
IUPAC-Name (4-Phenoxyphenyl)Methanol
SMILES OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzyl alcohol
Menge 1 g
Synonym 4-phenoxyphenyl methanol, 4-phenoxybenzyl alcohol, 4-phenoxy-phenyl-methanol, 4-phenoxybenzylalcohol, p-phenoxybenzyl alcohol, benzenemethanol,4-phenoxy, benzenemethanol, 4-phenoxy, 4-phenyloxy phenyl methanol, 4-phenoxyphenyl methan-1-ol
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%