Learn More
4-Phenoxybenzylamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16427476 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16427476 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18563
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzylamine
CAS 107622-80-0
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H13NO
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (62.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 96.69%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus