Learn More
4-Phenylbutyric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16430758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16430758 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0281
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress 4-Phenylbutyric acid (4-PBA) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
4-Phenylbutyric acid (4-PBA) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylbutyric acid
Physikalische Form Powder
CAS 1821-12-1
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym 4-PBA Benzenebutyric acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (609.01 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (12.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research