Learn More
4-Phenylphenol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686742 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10686742 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10011770 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686742 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158710010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 92-69-3 | C12H10O | 170.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-69-3
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00002347
InChI-Schlüssel YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, biphenyl-4-ol, p-phenylphenol, 4-biphenylol, p-hydroxybiphenyl, 4-hydroxydiphenyl, p-hydroxydiphenyl, p-biphenylol, 4-diphenylol
PubChem CID 7103
ChEBI CHEBI:34422
IUPAC-Name 4-Phenylphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylphenol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >163.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 307.0°C
Flammpunkt 165°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C6H4OH
Menge 1 kg
Beilstein 06,674
Merck Index 15,7416
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.