Learn More
Alfa Aesar™ 4-Phenylsemicarbazid, 98+%
Artikelnummer. 11364679
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11364679 10 g 10 Gramm
11457256 25 g -
2 options
Artikelnummer. 11364679
Marke: Alfa Aesar™ B25578.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 537-47-3
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.169
MDL-Nummer MFCD00007590
InChI-Schlüssel MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylsemicarbazide, n-phenylhydrazinecarboxamide, 3-amino-1-phenylurea, hydrazinecarboxamide, n-phenyl, anilinoformylhydrazine, unii-bpu96sx57a, semicarbazide, 4-phenyl, bpu96sx57a, hydrazinecarboxanilide, anilinocarbonylhydrazine
PubChem CID 10837
IUPAC-Name 1-Amino-3-Phenylharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylsemicarbazide
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Menge 10 g
Beilstein 511107
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,7312
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) ≥98%