Learn More
Labconco 4-facher Mikroplattenrotor - CentriVap Pro
Artikelnummer. 30533405 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Beschichtung):
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Beschichtung) Packungsgröße
30533405 PTFE 1 Stück
30533406 - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533405 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 7555801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 €
    1908.92 € / 1 Stück
    Sparen 246.08 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotoren zur Verwendung mit Labconco™ CentriVap™ Professionelle Vakuumkonzentratoren. Ausführungen in Edelstahl und mit PTFE-Beschichtung erhältlich.
  • Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
  • Edelstahl
  • Optionale PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Rotor
Material (Beschichtung) PTFE
Rotorsystem CentriVap Pro
Abmessungen (L x B x H) 25,4 x 15,75 x 7,62 cm (10 x 6,2 x 3 in.)