Learn More
4-Propoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752463 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10752463 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09860DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Propoxybenzonitrile
CAS 60758-84-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H11NO
Strukturformel CH3(CH2)2OC6H4CN
MDL-Nummer MFCD00173874
Menge 1 g
Synonym 4-propoxy-benzonitrile, 4-propoxybenzenecarbonitrile, 4-n-propoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-propoxy
InChI-Schlüssel VYOPNUZYNSNYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-Name 4-Propoxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
PubChem CID 322939
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%