Learn More
4-(Pyrid-2-yloxy)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10748845 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10083983 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748845 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48901CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 51363-00-9
Summenformel C12H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
MDL-Nummer MFCD08435897
InChI-Schlüssel GKSKQZLHPWBLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 4-2-pyridyloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy-benzoic acid, 4-pyridin-2-yl oxy benzoic acid
PubChem CID 22262052
IUPAC-Name 4-Pyridin-2-yloxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 97%