Learn More
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110720
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
4385-76-6
C12H9NO2
199.21
MFCD04114574
DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
1520811
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
4385-76-6
C12H9NO2
199.21
MFCD04114574
DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
1520811
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Chemischer Name oder Material 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-(pyridin-4-yl)benzoic acid
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 95%