Learn More
4-Pyridinacetonitrilhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027994
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
92333-25-0
C7H6N2
118.14
MFCD00012825
BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
4-pyridylacetonitrile hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridyl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridylacetonitrile hcl, 4-pyridineacetonitrile hydrochloride, pyridine-4-acetonitrile hydrochloride, 4-pyridineacetonitrile, monohydrochloride, 4-pyridineacetonitrilehcl, 4-cyanomethylpyridine hydrochloride, 4-pyridylaceto-nitrile hydrochloride
12396608
N#CCC1=CC=NC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
92333-25-0
C7H6N2
118.14
MFCD00012825
BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
4-pyridylacetonitrile hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridyl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridylacetonitrile hcl, 4-pyridineacetonitrile hydrochloride, pyridine-4-acetonitrile hydrochloride, 4-pyridineacetonitrile, monohydrochloride, 4-pyridineacetonitrilehcl, 4-cyanomethylpyridine hydrochloride, 4-pyridylaceto-nitrile hydrochloride
12396608
N#CCC1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 2-(Pyridin-4-yl)acetonitril
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%