missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Pyridylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31092189
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31092189 10 g
31082114 100 g
31085195 1 g
31076901 250 mg
31082277 5 g
31076934 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31092189 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14969010g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material 4-Pyridylacetonitrile
CAS 13121-99-8
Summenformel C7H6N2
MDL-Nummer MFCD03412601
Menge 10 g
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
Reinheit (%) 98%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.