Learn More
(4-Pyrimidin-2-ylphenyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10550944 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10536714 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550944 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56209DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 100806-78-8
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
MDL-Nummer MFCD09064975
InChI-Schlüssel NUNFHGGALVZZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, 4-pyrimidin-2-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,4-2-pyrimidinyl, acmc-20dp6c, 4-2-pyrimidinyl benzenemethanol, 4-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 15597455
IUPAC-Name (4-Pyrimidon-2-ylphenyl)Methanol
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 95%