Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10183224 1 g 1 Gramm
10633245 250 mg 250 Milligramm
10336384 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183224 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55614DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 142335-64-6
Summenformel C11H17N2
Molekulargewicht (g/mol) 177.27
MDL-Nummer MFCD03724739
InChI-Schlüssel SFEAIUCOZWDYMJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 4-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl aniline, 4-pyrrolidinyl-methyl aniline, cbi-bb zero/006543
PubChem CID 776852
IUPAC-Name 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)anilin
SMILES NC1=CC=C(C[NH+]2CCCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 176.26