Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10074243
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10074243 1 g 1 Gramm
10527474 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 10074243
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC55604DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 650628-72-1
Summenformel C12H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
MDL-Nummer MFCD07782421
InChI-Schlüssel MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23090828
IUPAC-Name 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) 97%