Learn More
4-(pyrrolidin-1-sulfonyl)-benzolsulfonsäurechlorid, technischer Güte, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 309.79 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |