Learn More
4-(pyrrolidin-1-sulfonyl)-benzolsulfonsäurechlorid, technischer Güte, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10733253 1 g 1 Gramm
10653793 250 mg 250 Milligramm
10410584 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733253 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00517DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 165669-32-9
Summenformel C10H12ClNO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 309.779
InChI-Schlüssel ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779793
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 309.79
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch