Learn More
4-(pyrrolidin-1-sulfonyl)-benzolsulfonsäurechlorid, technischer Güte, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510086
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10653793
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00517CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 165669-32-9
Summenformel C10H12ClNO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 309.779
InChI-Schlüssel ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779793
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Menge 250 mg
Formelmasse 309.79
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch