Learn More
4-Sulfonamidophenylhydrazin-Hydrochloride, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420471
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420471 2.5 g 2.50 Gramm
11430471 10 g 10 Gramm
11440471 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420471 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20015.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17852-52-7 | C6H10ClN3O2S | 223.675 g/mol
It is a potentially useful intermediate in the production of Celebrex an anti inflammatory drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein potenziell nützliches Zwischenprodukt in der Produktion von Celebrex, einer entzündungshemmenden Droge.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17852-52-7
Summenformel C6H10ClN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 223.675
MDL-Nummer MFCD00052262
InChI-Schlüssel IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
IUPAC-Name 4-hydrazinylbenzolsulfonamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Sulfonamidophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt 217°C to 219°C (decomposition)
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 223.68
Reinheit (%) 97%