Learn More
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1-Methyl-1 H-Pyrrol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753673 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10069591 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753673 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB08449CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 77716-11-1
Summenformel C11H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.259
MDL-Nummer MFCD02094544
InChI-Schlüssel GOLAEMFBWAIGRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, boc-py-oh, 4-boc-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-boc-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2 carboxylic acid, boc-4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735636
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyrrol-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CN(C(=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 97%