Learn More
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1-Methyl-1 H-Pyrrol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 240.26 |
| Reinheit (%) | 97% |