Learn More
4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947368
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947368 25 g
30931840 100 g
30942839 250 mg
30936809 5 g
30940971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30947368 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14362725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid
CAS 263021-30-3
Summenformel C13H17NO4
MDL-Nummer MFCD04972273
Menge 25 g
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
Reinheit (%) 95%