Learn More
4-(tert-Butyl)-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414897 5 g 5 Gramm
15424897 250 mg 250 Milligramm
15404897 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15414897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32205.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 68176-57-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(tert-Butyl)-o-Phenylendiamin wird als Co-Katalysator für die Polymerisation von O-Phenylendiamin und seinen Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68176-57-8
Summenformel C10H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 164.252
MDL-Nummer MFCD00052695
InChI-Schlüssel WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC-Name 4-tert-butylbenzol-1,2-diamin
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Löslichkeitsinformationen Soluble in most common organic solvents.
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 97%