Learn More
4-tert-Butyl-o-Xylol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382576 25 g 25 Gramm
11372576 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08552.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7397-06-0
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.276
MDL-Nummer MFCD00038277
InChI-Schlüssel QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 81881
IUPAC-Name 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyl-o-xylene
Dichte 0.868
Siedepunkt 211°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 25 g
Beilstein 1925371
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 98%