Learn More
4-(tert-Butyl)Phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10051144 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10049551 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10079571 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051144 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01802EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1943-67-5
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.231
MDL-Nummer MFCD00040718
InChI-Schlüssel WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenyl isocyanate, 4-tert-butylphenylisocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-tert-butylphenyl-isocyanate, 4-tert-butyl phenyl isocyanate, 1-tert-butyl-4-isocyanato-benzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-t-butylphenylisocyanate, acmc-209ey5, 4-tertbutylphenyl isocyanate
PubChem CID 2735695
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-isocyanatbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.986g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4NCO
Menge 25 g
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 97%